Stampa…
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302632-10G PC302632-5G PC302632-1G PC302632-25G PC302632-100G
APOSPC302632-10GEA 282 EUR
APOSPC302632-10G APOSPC302632-5G APOSPC302632-1G APOSPC302632-25G APOSPC302632-100G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide
Formula: C₈H₇ClFNO₂
Peso molecolare: 203,60 g/mol
Punto di fusione: 143…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660354
CAS Number: 886761-75-7