Stampa…
6-Chloro-2,3-difluorophenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(6-CHLORO-2,3-DIFLUOROPHENYL)ACETIC ACID, 6-CHLORO-2,3-DIFLUOROPHENYLACETIC ACID
PC302631-1G PC302631-5G
APOSPC302631-1GEA 118 EUR
APOSPC302631-1G APOSPC302631-5G
6-Chloro-2,3-difluorophenylacetic acid 98%
6-Chloro-2,3-difluorophenylacetic acid
Formula: C₈H₅ClF₂O₂
Peso molecolare: 206,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368098
CAS Number: 887585-13-9