Stampa…
6-Chloro-2,3-difluorobenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-2,3-difluorobenzylamine
PC302629-1G PC302629-5G
APOSPC302629-1GEA 118 EUR
APOSPC302629-1G APOSPC302629-5G
6-Chloro-2,3-difluorobenzylamine 98%
6-Chloro-2,3-difluorobenzylamine
Formula: C₇H₆ClF₂N
Peso molecolare: 177,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201055
CAS Number: 1373921-11-9