Stampa…
6-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302627-25G PC302627-5G
APOSPC302627-25GEA 223 EUR
APOSPC302627-25G APOSPC302627-5G
6-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 97%
6-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃ClF₂O
Peso molecolare: 176,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368118
CAS Number: 797791-33-4