Stampa…
5-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetonitrile
PC302623-1G PC302623-5G PC302623-10G
APOSPC302623-1GEA 109 EUR
APOSPC302623-1G APOSPC302623-5G APOSPC302623-10G
5-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
5-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Formula: C₉H₈FNO
Peso molecolare: 165,17 g/mol
Punto di fusione: 53…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671773
CAS Number: 501008-41-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III