5-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)methanamine
PC302621-1G
PC302621-5G
PC302621-10G
PC302621-25G
APOSPC302621-1GEA
114
EUR
APOSPC302621-1G
APOSPC302621-5G
APOSPC302621-10G
APOSPC302621-25G
5-Fluoro-2-methoxybenzylamine 97%
5-Fluoro-2-methoxybenzylamine
Formula:
C₈H₁₀FNO Peso molecolare: 155,17 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06213625 CAS Number: 148870-38-6 |