Stampa…
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302619-1G PC302619-5G PC302619-10G
APOSPC302619-1GEA 116 EUR
APOSPC302619-1G APOSPC302619-5G APOSPC302619-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519337
CAS Number: 1092460-88-2
UN: 3265
ADR: 8,III