Stampa…
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302614-1G PC302614-5G
APOSPC302614-1GEA 178 EUR
APOSPC302614-1G APOSPC302614-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrClF₃O
Peso molecolare: 289,48 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519358
CAS Number: 1092461-19-2
UN: 3265
ADR: 8,II