Stampa…
5-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302611-1G PC302611-5G
APOSPC302611-1GEA 118 EUR
APOSPC302611-1G APOSPC302611-5G
5-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide 95%
5-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide
Formula: C₈H₆BrF₃O
Peso molecolare: 255,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832362
CAS Number: 1017779-39-3
UN: 3265
ADR: 8,III