Stampa…
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302610-1G PC302610-5G
APOSPC302610-1GEA 118 EUR
APOSPC302610-1G APOSPC302610-5G
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide
5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide
Formula: C₈H₆BrF₃O
Peso molecolare: 255,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832361
CAS Number: 1017779-36-0
UN: 3265
ADR: 8,III