Stampa…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302605-1G PC302605-5G PC302605-10G
APOSPC302605-1GEA 171 EUR
APOSPC302605-1G APOSPC302605-5G APOSPC302605-10G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₆ClF₃O₃S
Punto di fusione: 52…55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07774167
CAS Number: 694514-21-1
UN: 3261
ADR: 8,III