Stampa…
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
PC302603-1G PC302603-5G
APOSPC302603-1GEA 224 EUR
APOSPC302603-1G APOSPC302603-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃O₂
Peso molecolare: 269,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18398486
CAS Number: 853771-92-3