Stampa…
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide
PC302602-1G PC302602-5G PC302602-10G
APOSPC302602-1GEA 109 EUR
APOSPC302602-1G APOSPC302602-5G APOSPC302602-10G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzamide
Formula: C₉H₈F₃NO₃
Peso molecolare: 235,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18398425
CAS Number: 1261646-41-6