4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₈H₆ClF₃O₃S Punto di fusione: 57…60 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11519323 CAS Number: 775288-85-2 UN: 3261 ADR: 8,III |