Stampa…
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302598-5G PC302598-1G PC302598-25G
APOSPC302598-5GEA 159 EUR
APOSPC302598-5G APOSPC302598-1G APOSPC302598-25G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO₂
Peso molecolare: 217,1447 g/mol
Punto di fusione: 31…33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660284
CAS Number: 886502-33-6