Stampa…
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302596-10G PC302596-5G PC302596-1G
APOSPC302596-10GEA 372 EUR
APOSPC302596-10G APOSPC302596-5G APOSPC302596-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₆F₄O
Peso molecolare: 206,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201063
CAS Number: 1373921-14-2