Stampa…
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-ETHOXY-3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYLAMINE
PC302587-5G PC302587-1G
APOSPC302587-5GEA 185 EUR
APOSPC302587-5G APOSPC302587-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₁₀H₁₂F₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13196584
CAS Number: 1206593-27-2