Stampa…
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
PC302586-5G PC302586-1G
APOSPC302586-5GEA 171 EUR
APOSPC302586-5G APOSPC302586-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₁₀H₈ClF₃O₂
Peso molecolare: 252,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13196580
CAS Number: 647010-69-3