4-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC302574-10G
PC302574-5G
PC302574-1G
PC302574-25G
APOSPC302574-10GEA
582
EUR
APOSPC302574-10G
APOSPC302574-5G
APOSPC302574-1G
APOSPC302574-25G
4-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde 97%
4-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde
Formula:
C₇H₃ClF₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11553555 CAS Number: 1160573-20-5 |