Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302573-25G PC302573-5G PC302573-50G
APOSPC302573-25GEA 449 EUR
APOSPC302573-25G APOSPC302573-5G APOSPC302573-50G
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrClF₃S
Peso molecolare: 305,54 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660314
CAS Number: 886503-38-4
UN: 3261
ADR: 8,III