4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₇BrClFO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19687182 CAS Number: 1323966-35-3 UN: 3261 ADR: 8,III |