Stampa…
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide
PC302569-1G PC302569-5G
APOSPC302569-1GEA 118 EUR
APOSPC302569-1G APOSPC302569-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide 98%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzamide
Formula: C₈H₇ClFNO₂
Peso molecolare: 203,60 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19687206
CAS Number: 1323966-12-6