Stampa…
4'-Chloro-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302568-1G PC302568-5G PC302568-10G
APOSPC302568-1GEA 118 EUR
APOSPC302568-1G APOSPC302568-5G APOSPC302568-10G
4'-Chloro-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
4'-Chloro-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₈ClFO₂
Peso molecolare: 202,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19687210
CAS Number: 1323966-44-4