Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302566-1G PC302566-5G PC302566-10G
APOSPC302566-1GEA 116 EUR
APOSPC302566-1G APOSPC302566-5G APOSPC302566-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrClF₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18393833
CAS Number: 1261606-06-7
UN: 3265
ADR: 8,III