Stampa…
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
PC302565-1G PC302565-5G
APOSPC302565-1GEA 116 EUR
APOSPC302565-1G APOSPC302565-5G
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formula: C₁₂H₁₃F₂NO
Peso molecolare: 225.23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22201022
CAS Number: 1373921-02-8