Stampa…
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302558-1G PC302558-5G PC302558-10G
APOSPC302558-1GEA 159 EUR
APOSPC302558-1G APOSPC302558-5G APOSPC302558-10G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃O
Peso molecolare: 269,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18398595
CAS Number: 1261828-76-5
UN: 3261
ADR: 8,III