3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₅BrF₄O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18783226 CAS Number: 86256-51-1 UN: 3265 ADR: 8,III |