Stampa…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302551-1G PC302551-5G PC302551-10G
APOSPC302551-1GEA 116 EUR
APOSPC302551-1G APOSPC302551-5G APOSPC302551-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660205
CAS Number: 886499-04-3
UN: 3265
ADR: 8,II