Stampa…
3-Fluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302549-5G PC302549-10G PC302549-1G
APOSPC302549-5GEA 109 EUR
APOSPC302549-5G APOSPC302549-10G APOSPC302549-1G
3-Fluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
3-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₆FNO
Peso molecolare: 151,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06637312
CAS Number: 77801-22-0