Stampa…
3-Fluoro-o-anisaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302548-5G PC302548-1G
APOSPC302548-5GEA 81.5 EUR
APOSPC302548-5G APOSPC302548-1G
3-Fluoro-o-anisaldehyde 98%
3-Fluoro-o-anisaldehyde
Formula: C₈H₇FO₂
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112486
CAS Number: 74266-68-5