Stampa…
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302547-1G PC302547-5G
APOSPC302547-1GEA 118 EUR
APOSPC302547-1G APOSPC302547-5G
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid 98%
(3-Ethoxy-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Formula: C₁₀H₁₀F₂O₃
Peso molecolare: 216,18 g/mol
Punto di fusione: 101…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519374
CAS Number: 1092461-32-9