Stampa…
3-Chloro-5-fluorobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC302541-10G PC302541-5G
APOSPC302541-10GEA 418 EUR
APOSPC302541-10G APOSPC302541-5G
3-Chloro-5-fluorobenzamide
3-Chloro-5-fluorobenzamide
Formula: C₇H₅ClFNO
Peso molecolare: 173,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407964
CAS Number: 874781-06-3