Stampa…
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302538-1G PC302538-5G PC302538-250MG
APOSPC302538-1GEA 183 EUR
APOSPC302538-1G APOSPC302538-5G APOSPC302538-250MG
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzylamine 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzylamine
Formula: C₈H₉ClFNO
Peso molecolare: 189,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07786699
CAS Number: 887581-86-4