Stampa…
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302536-5G PC302536-1G
APOSPC302536-5GEA 154 EUR
APOSPC302536-5G APOSPC302536-1G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₆ClFO₂
Peso molecolare: 188,59 g/mol
Punto di fusione: 43…45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115863
CAS Number: 177994-49-9