3'-Chloro-5'-fluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302535-10G
PC302535-5G
PC302535-1G
APOSPC302535-10GEA
361
EUR
APOSPC302535-10G
APOSPC302535-5G
APOSPC302535-1G
3'-Chloro-5'-fluoro-4'-methoxyacetophenone 97%
3'-Chloro-5'-fluoro-4'-methoxyacetophenone
Formula:
C₉H₈ClFO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115862 CAS Number: 886497-19-4 |