Stampa…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302533-1G PC302533-5G PC302533-500MG
APOSPC302533-1GEA 50.9 EUR
APOSPC302533-1G APOSPC302533-5G APOSPC302533-500MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrClF₃
Peso molecolare: 273.48 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115849
CAS Number: 886496-91-9
UN: 3265
ADR: 8 II