Stampa…
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302530-1G PC302530-5G PC302530-10G
APOSPC302530-1GEA 350 EUR
APOSPC302530-1G APOSPC302530-5G APOSPC302530-10G
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formula: C₇H₅BrClF₅S
Peso molecolare: 331,53 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652423
UN: 3261
ADR: 8,III