Stampa…
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302528-1G PC302528-5G
APOSPC302528-1GEA 159 EUR
APOSPC302528-1G APOSPC302528-5G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine 97%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine
Formula: C₉H₁₁ClFNO
Peso molecolare: 203,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832346
CAS Number: 1017779-02-0