Stampa…
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302526-10G PC302526-5G PC302526-1G PC302526-250MG
APOSPC302526-10GEA 0 EUR
APOSPC302526-10G APOSPC302526-5G APOSPC302526-1G APOSPC302526-250MG
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzaldehyde 98%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzaldehyde
Formula: C₉H₈ClFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06246181
CAS Number: 883521-79-7