3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₆BrF₃O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11519378 CAS Number: 1092461-35-2 |