Stampa…
3-(5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302519-1G PC302519-5G
APOSPC302519-1GEA 148 EUR
APOSPC302519-1G APOSPC302519-5G
3-(5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₈F₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519341
CAS Number: 1092460-96-2