Stampa…
3-(5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302517-1G PC302517-5G
APOSPC302517-1GEA 171 EUR
APOSPC302517-1G APOSPC302517-5G
3-(5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propanoic acid 97%
3-(5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenyl)propanoic acid
Formula: C₁₀H₈ClF₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519362
CAS Number: 1092461-23-8