Stampa…
3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302516-1G PC302516-5G
APOSPC302516-1GEA 171 EUR
APOSPC302516-1G APOSPC302516-5G
3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Formula: C₁₁H₁₁F₃O₃
Punto di fusione: 94…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519317
CAS Number: 1005205-20-8