3-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₈ClF₃O₃ Punto di fusione: 79…82 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09025399 CAS Number: 916420-75-2 |