3-(4-(Difluoromethoxy)-3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₁H₁₂F₂O₄ Punto di fusione: 66…69 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11519324 CAS Number: 1092460-76-8 |