Stampa…
3-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302509-1G PC302509-5G
APOSPC302509-1GEA 159 EUR
APOSPC302509-1G APOSPC302509-5G
3-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
3-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Formula: C₁₁H₁₁F₃O₃
Punto di fusione: 71…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11519318
CAS Number: 881190-34-7