3-(3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302508-1G
PC302508-5G
APOSPC302508-1GEA
166
EUR
APOSPC302508-1G
APOSPC302508-5G
3-(3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formula:
C₁₀H₈F₄O₃ Peso molecolare: 252,16 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18783232 CAS Number: 1261828-37-8 |