3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302502-1G
PC302502-5G
APOSPC302502-1GEA
177
EUR
APOSPC302502-1G
APOSPC302502-5G
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formula:
C₁₁H₁₁F₃O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09832351 CAS Number: 1017779-17-7 |