Stampa…
3,6-Dichloro-2-fluorobenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302495-5G PC302495-10G PC302495-1G
APOSPC302495-5GEA 136 EUR
APOSPC302495-5G APOSPC302495-10G APOSPC302495-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzamide 97%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzamide
Formula: C₇H₄Cl₂FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025384
CAS Number: 916420-64-9