Stampa…
3-(3-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302484-1G PC302484-5G PC302484-10G
APOSPC302484-1GEA 116 EUR
APOSPC302484-1G APOSPC302484-5G APOSPC302484-10G
3-(3-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid 98%
3-(3-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832369
CAS Number: 1017779-56-4